Documents
319724
Sigma-Aldrich
Perfluoro-1-octanesulfonyl fluoride
95% (sum of isomers)
Synonyme(s) :
Heptadecafluorooctanesulfonyl fluoride
About This Item
Formule linéaire :
CF3(CF2)7SO2F
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
502.12
Numéro Beilstein :
1718067
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Densité de vapeur
>1 (vs air)
Pression de vapeur
<10 mmHg ( 20 °C)
Pureté
95% (sum of isomers)
Forme
liquid
Capacité de réaction
reaction type: click chemistry
Indice de réfraction
n20/D 1.301 (lit.)
Point d'ébullition
154-155 °C (lit.)
Densité
1.824 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)S(F)(=O)=O
InChI
1S/C8F18O2S/c9-1(10,3(13,14)5(17,18)7(21,22)23)2(11,12)4(15,16)6(19,20)8(24,25)29(26,27)28
Clé InChI
BHFJBHMTEDLICO-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Health hazardExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter