Principaux documents
318213
Sigma-Aldrich
Sorbitan monolaurate
Synonyme(s) :
Span® 20
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C18H34O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
346.46
Beilstein:
8355657
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
Indice de réfraction
n20/D 1.474 (lit.)
Densité
1.032 g/mL at 25 °C (lit.)
HLB
8
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@@H](O)[C@H]1OC[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C18H34O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-16(21)23-13-15(20)18-17(22)14(19)12-24-18/h14-15,17-20,22H,2-13H2,1H3/t14-,15?,17+,18+/m0/s1
Clé InChI
LWZFANDGMFTDAV-WYDSMHRWSA-N
Informations légales
Span is a registered trademark of Croda International PLC
Remplacé(e)(s) par