Documents
316911
Sigma-Aldrich
4-Hydroxy-3-methylbenzaldehyde
97%
About This Item
Formule linéaire :
HOC6H3(CH3)CHO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
136.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Pf
118-120 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1cc(C=O)ccc1O
InChI
1S/C8H8O2/c1-6-4-7(5-9)2-3-8(6)10/h2-5,10H,1H3
Clé InChI
BAKYASSDAXQKKY-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3