Principaux documents
310425
Sigma-Aldrich
(−)-Camphene
technical grade, 75% (90% as camphene and fenchene)
Synonyme(s) :
(1S)-2,2-Dimethyl-3-methylenebicyclo[2.2.1]heptane
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H16
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
136.23
Beilstein:
2204256
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Qualité
technical grade
Essai
75% (90% as camphene and fenchene)
Activité optique
[α]20/D −48°, c = 4 in ethanol
[α]25/D -35 to -43°, c = 4 in ethanol
pb
157.5-158.5 °C (lit.)
Pf
36-38 °C (lit.)
Densité
0.84 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC1(C)[C@H]2CC[C@H](C2)C1=C
InChI
1S/C10H16/c1-7-8-4-5-9(6-8)10(7,2)3/h8-9H,1,4-6H2,2-3H3/t8-,9+/m1/s1
Clé InChI
CRPUJAZIXJMDBK-BDAKNGLRSA-N
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Sol. 1
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
93.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
34 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges