309974
Ethyl (S)-(+)-mandelate
99%, optical purity ee: 99% (GLC)
About This Item
Produits recommandés
Essai
99%
Forme
solid
Activité optique
[α]21/D +134°, c = 3 in chloroform
Pureté optique
ee: 99% (GLC)
pb
106-107 °C/4 mmHg (lit.)
Pf
32-34 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
hydroxyl
phenyl
Chaîne SMILES
CCOC(=O)[C@@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H12O3/c1-2-13-10(12)9(11)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9,11H,2H2,1H3/t9-/m0/s1
Clé InChI
SAXHIDRUJXPDOD-VIFPVBQESA-N
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable