Principaux documents
309915
Sigma-Aldrich
3,7-Dimethyl-3-octanol
98%
Synonyme(s) :
Tetrahydrolinalool
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2CH(CH2)3C(CH3)(OH)C2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
158.28
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Plus de détails sur ce produit 309915 Contacter notre Service technique
Essai
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.434 (lit.)
pb
71-73 °C/6 mmHg (lit.)
Densité
0.826 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
hydroxyl
Chaîne SMILES 
CCC(C)(O)CCCC(C)C
InChI
1S/C10H22O/c1-5-10(4,11)8-6-7-9(2)3/h9,11H,5-8H2,1-4H3
Clé InChI
DLHQZZUEERVIGQ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
The chlorooxidation of 3,7-dimethyl-3-octanol (tetrahydrolinalool) was studied[1].
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
168.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
76 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Mark B Erman et al.
Chemistry & biodiversity, 5(6), 910-919 (2008-07-12)
Alpha-pinene and beta-pinene are abundantly represented in nature; they are obtained from renewable sources and are irreplaceable synthons for commercial-scale production of other terpenes. In a well-known process practiced by Millennium Specialty Chemicals (MSC), hydrogenation of pinenes gives cis- and