Principaux documents
309885
Sigma-Aldrich
2,4-Dichloro-1-fluorobenzene
99%
About This Item
Formule linéaire :
Cl2C6H3F
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
164.99
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.525 (lit.)
Point d'ébullition
172-174 °C (lit.)
Densité
1.409 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Fc1ccc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C6H3Cl2F/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4/h1-3H
Clé InChI
BDJZCCWUSOZUQG-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
98.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
37 °C - closed cup