Principaux documents
309095
Sigma-Aldrich
Ammonium biborate tetrahydrate
99%
Synonyme(s) :
Ammonium tetraborate tetrahydrate
About This Item
Formule linéaire :
(NH4)2B4O7 · 4H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
263.38
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Pureté
99%
Chaîne SMILES 
N.N.O.O.O.O.OB1OB(O1)OB2OB(O)O2
InChI
1S/B4H2O7.2H3N.4H2O/c5-1-7-3(8-1)11-4-9-2(6)10-4;;;;;;/h5-6H;2*1H3;4*1H2
Clé InChI
QZNWNKFWDJRMLV-UHFFFAOYSA-N
Remplacé(e)(s) par