Principaux documents
308935
Sigma-Aldrich
2,2′-Iminodibenzoic acid
95%
Synonyme(s) :
Diphenylamine-2,2′-dicarboxylic acid
5 G
133,00 $
133,00 $
Disponible pour expédition le21 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
133,00 $
About This Item
Formule linéaire :
HN(C6H4CO2H)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
257.24
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
133,00 $
Disponible pour expédition le21 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Essai
95%
Pf
298 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
OC(=O)c1ccccc1Nc2ccccc2C(O)=O
InChI
1S/C14H11NO4/c16-13(17)9-5-1-3-7-11(9)15-12-8-4-2-6-10(12)14(18)19/h1-8,15H,(H,16,17)(H,18,19)
Clé InChI
ZFRNOTZQUGWMQN-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3