308188
Benzoyl isocyanate
technical grade, 90%
About This Item
Produits recommandés
Qualité
technical grade
Niveau de qualité
Essai
90%
Indice de réfraction
n20/D 1.5514 (lit.)
pb
94-96 °C/21 mmHg (lit.)
Densité
1.171 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
isocyanate
phenyl
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O=C=NC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H5NO2/c10-6-9-8(11)7-4-2-1-3-5-7/h1-5H
Clé InChI
LURYMYITPCOQAU-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
161.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
72 °C - closed cup