Principaux documents
47581
Sigma-Aldrich
3-Fluoro-DL-valine
≥99.0%
Synonyme(s) :
2-Amino-3-fluoro-3-methylbutyric acid
25 MG
151,00 $
151,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 MG
151,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H10FNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
135.14
Beilstein:
2350377
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
151,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥99.0%
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Couleur
white
Pf
~210 °C (dec.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
CC(C)(F)C(N)C(O)=O
InChI
1S/C5H10FNO2/c1-5(2,6)3(7)4(8)9/h3H,7H2,1-2H3,(H,8,9)
Clé InChI
ZFUKCHCGMBNYHH-UHFFFAOYSA-N
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable