Documents
306290
Sigma-Aldrich
Poly(tetrafluoroethylene-co-perfluoro(propylvinyl ether))
pellets
About This Item
Formule linéaire :
(CF2CF2)x[CF2CF(OCF2CF2CF3)]y
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
pellets
Température de transition
Tm 305 °C
Densité
2.15 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
F\C(F)=C(/F)F.F\C(F)=C(/F)OC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C5F10O.C2F4/c6-1(7)2(8)16-5(14,15)3(9,10)4(11,12)13;3-1(4)2(5)6
Clé InChI
XQWJXSCYGRKTKW-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1