305545
N-Isopropyl-1,3-propanediamine
95%
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2CHNH(CH2)3NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
116.20
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Produits recommandés
Essai
95%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.4425 (lit.)
pb
162 °C (lit.)
Densité
0.83 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
Chaîne SMILES
CC(C)NCCCN
InChI
1S/C6H16N2/c1-6(2)8-5-3-4-7/h6,8H,3-5,7H2,1-2H3
Clé InChI
KFDIDIIKNMZLRZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Formation constant of complexes of copper, nickel, cobalt and zinc ions with N-isopropyl-1,3-propanediamine was evaluated.
Application
N-Isopropyl-1,3-propanediamine was used in preparation of cyclic urea.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
129.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
54 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Déjà en possession de ce produit ?
Equilibrium Constants for the Formation of Complexes between Metal Ions and Polyamines1, 2.
Hares GB, et al.
Journal of the American Chemical Society, 78(9), 1816-1818 (1956)
The Preparation of Polymeric and Cyclic Urethans and Ureas from Ethylene Carbonate and Amines.
Dyer E and Scott H.
Journal of the American Chemical Society, 79(3), 672-675 (1957)
Leslie S Hamachi et al.
Chemical science, 10(26), 6539-6552 (2019-08-02)
We report a method to control the composition and microstructure of CdSe1-x S x