Documents
305103
Sigma-Aldrich
Methyl 2-amino-5-chlorobenzoate
95%
About This Item
Formule linéaire :
H2NC6H3(Cl)CO2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
185.61
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
95%
Point d'ébullition
168-170 °C/22 mmHg (lit.)
Pf
66-68 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COC(=O)c1cc(Cl)ccc1N
InChI
1S/C8H8ClNO2/c1-12-8(11)6-4-5(9)2-3-7(6)10/h2-4H,10H2,1H3
Clé InChI
IGHVUURTQGBABT-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Methyl 2-amino-5-chlorobenzoate is a useful pharmaceutical intermediate. Crystal structure of methyl 2-amino-5-chlorobenzoate was studied.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Ya-Bin Shi et al.
Acta crystallographica. Section E, Structure reports online, 66(Pt 11), o3025-o3025 (2010-01-01)
The title compound, C(8)H(8)ClNO(2), is almost planar, with an r.m.s. deviation of 0.0410 Å from the plane through the non-hydrogen atoms. In the crystal structure, inter-molecular N-H⋯O hydrogen bonds link the mol-ecules into chains along the b axis. An intra-molecular N-H⋯O