304468
N,N-Dibutylaniline
97%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.518 (lit.)
Point d'ébullition
269-270 °C (lit.)
Densité
0.906 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
CCCCN(CCCC)c1ccccc1
InChI
1S/C14H23N/c1-3-5-12-15(13-6-4-2)14-10-8-7-9-11-14/h7-11H,3-6,12-13H2,1-2H3
Clé InChI
FZPXKEPZZOEPGX-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter