Documents
304115
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-amino-3-ethoxyacrylate hydrochloride
95%
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH2OC(NH2)=CHCO2CH2CH3 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
195.64
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
95%
Pf
103-105 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cl.CCO\C(N)=C\C(=O)OCC
InChI
1S/C7H13NO3.ClH/c1-3-10-6(8)5-7(9)11-4-2;/h5H,3-4,8H2,1-2H3;1H/b6-5+;
Clé InChI
JYGHNNMPKVPTKF-IPZCTEOASA-N
Application
Ethyl 3-amino-3-ethoxyacrylate hydrochloride may be used in chemical synthesis.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable