303666
2-Butynoic acid
98%
Synonyme(s) :
Tetrolic acid
81,10 $
About This Item
81,10 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
solid
Pf
78-80 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Chaîne SMILES
CC#CC(O)=O
InChI
1S/C4H4O2/c1-2-3-4(5)6/h1H3,(H,5,6)
Clé InChI
LUEHNHVFDCZTGL-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges