303097
4,5-Dichloro-3-hydroxypyridazine
98%
Synonyme(s) :
4,5-Dichloro-3(2H)-pyridazinone
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C4H2Cl2N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
164.98
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Produits recommandés
Essai
98%
Pf
204-206 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
Chaîne SMILES
ClC1=C(Cl)C(=O)NN=C1
InChI
1S/C4H2Cl2N2O/c5-2-1-7-8-4(9)3(2)6/h1H,(H,8,9)
Clé InChI
VJWXIRQLLGYIDI-UHFFFAOYSA-N
Description générale
The solid phase FT-IR and FT-Raman spectra of 4,5-dichloro-3-hydroxypyridazine was studied.
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Déjà en possession de ce produit ?
V Krishnakumar et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 61(11-12), 2526-2532 (2005-07-27)
The solid phase FT-IR and FT-Raman spectra of 4,5-dichloro-3-hydroxypyridazine have been recorded in the regions 4000-400 cm(-1) and 3500-100 cm(-1), respectively. The spectra were interpreted with the aid of normal coordinate analysis following a full structure optimization and force field