303070
Methyl pentafluorobenzoate
99%
About This Item
Produits recommandés
Essai
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.431 (lit.)
Densité
1.532 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
fluoro
Chaîne SMILES
COC(=O)c1c(F)c(F)c(F)c(F)c1F
InChI
1S/C8H3F5O2/c1-15-8(14)2-3(9)5(11)7(13)6(12)4(2)10/h1H3
Clé InChI
UXJRQNXHCZKHRJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
172.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
78 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter