Principaux documents
303062
Sigma-Aldrich
3-Methyl-3-pyrazolin-5-one
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C4H6N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
98.10
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
98%
Pf
223-225 °C (lit.)
Solubilité
1 M NH4OH: soluble 25 mg/mL, clear, colorless (in methanol)
Chaîne SMILES 
CC1=CC(=O)NN1
InChI
1S/C4H6N2O/c1-3-2-4(7)6-5-3/h2H,1H3,(H2,5,6,7)
Clé InChI
WGVHNCAJPFIFCR-UHFFFAOYSA-N
Description générale
3-Methyl-3-pyrazolin-5-one is an intermediate in the synthesis of heterocyclic compounds.[1] Crystal structure of 3-methyl-3-pyrazolin-5-one was studied.[2]
Application
3-Methyl-3-pyrazolin-5-one was used in the preparation of substituted 4-alkyl(cycloalkyl)-2-amino-3-cyano-4H-pyrans.[3]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
3-Methyl-3-pyrazolin-5-one.
Zhang Z, et al.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 60(2), o315-o316 (2004)
The crystal and molecular structure of 3-methyl-3-pyrazolin-5-one.
De Camp WH and Stewart JM.
Acta Crystallographica Section B, Structural Science, 27(6), 1227-1232 (1971)
Aliphatic aldehydes in the synthesis of condensed 4-alkyl (cycloalkyl)-2-amino-3-cyano-4H-pyrans.
Klokol GV, et al.
Chemistry of Heterocyclic Compounds, 35(10), 1183-1186 (1999)