Principaux documents
302848
Sigma-Aldrich
Pentakis(methoxycarbonyl)cyclopentadiene
97%
Synonyme(s) :
1,2,3,4,5-Pentacarbomethoxycyclopentadiene, 1,3-Cyclopentadiene-1,2,3,4,5-pentacarboxylic acid, 1,2,3,4,5-pentamethyl ester, Pentamethyl cyclopentadiene-1,2,3,4,5-pentacarboxylate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C15H16O10
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
356.28
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
149 °C (dec.) (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
Chaîne SMILES 
COC(=O)C1C(C(=O)OC)=C(C(=O)OC)C(C(=O)OC)=C1C(=O)OC
InChI
1S/C15H16O10/c1-21-11(16)6-7(12(17)22-2)9(14(19)24-4)10(15(20)25-5)8(6)13(18)23-3/h6H,1-5H3
Clé InChI
NJNIOTQAGXGMFK-UHFFFAOYSA-N
Application
Useful synthetic building block demonstrated by Tristan Lambert to enable access to chiral Brønsted acid catalysts.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable