301884
Phenyl 2-pyridyl ketoxime
98%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
powder
Pf
154-156 °C (lit.)
Chaîne SMILES
O\N=C(/c1ccccc1)c2ccccn2
InChI
1S/C12H10N2O/c15-14-12(10-6-2-1-3-7-10)11-8-4-5-9-13-11/h1-9,15H/b14-12+
Clé InChI
RSJDEVMJZLLAHS-WYMLVPIESA-N
Description générale
Application
Qualité
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges