Principaux documents
301361
Sigma-Aldrich
5,6-Isopropylidene-L-ascorbic acid
98%
Synonyme(s) :
(+)-5,6-O-Isopropylidene-L-ascorbic acid
5 G
82,50 $
82,50 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
82,50 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H12O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
216.19
Beilstein:
86893
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352205
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
82,50 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
98%
Activité optique
[α]19/D +25.3°, c = 1 in H2O
Pf
210 °C (dec.) (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC1(C)OC[C@H](O1)[C@H]2OC(=O)C(O)=C2O
InChI
1S/C9H12O6/c1-9(2)13-3-4(15-9)7-5(10)6(11)8(12)14-7/h4,7,10-11H,3H2,1-2H3/t4-,7+/m0/s1
Clé InChI
POXUQBFHDHCZAD-MHTLYPKNSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable