301264
Ethylamine
97%
Synonyme(s) :
Aminoethane, Monoethylamine
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
1.56 (15 °C, vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
874 mmHg ( 20 °C)
Essai
97%
Température d'inflammation spontanée
721 °F
Limite d'explosivité
14 %
3.5-14 %
pb
16.6 °C (lit.)
Pf
-81 °C (lit.)
Densité
0.680 g/mL at 20 °C (lit.)
0.689 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
Chaîne SMILES
CCN
InChI
1S/C2H7N/c1-2-3/h2-3H2,1H3
Clé InChI
QUSNBJAOOMFDIB-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- In the hydroamination reaction to prepare ethylamine derivatives by addition reaction with alkynes using the Ind2TiMe2 catalyst.[3]
- To prepare Schiff base ligands, which are reacted with various metal cations to obtain mono- or binuclear ethylamine metal complexes.[4]
- To synthesize ethylamine-modified montmorillonite, which is used as a novel material for the removal of radiocesium from radioactive wastewater.[5]
Conditionnement
Compatible with the following:
Informations légales
En option
Raccord cannelé
Régulateur
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
2A - Gases
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
-34.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-37 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)