227153
3-Chloro-2,4-pentanedione
97%
Synonyme(s) :
3-Chloroacetylacetone
106,00 $
About This Item
106,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.483 (lit.)
pb
49-52 °C/18 mmHg (lit.)
Densité
1.1921 g/mL at 20 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
ketone
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(=O)C(Cl)C(C)=O
InChI
1S/C5H7ClO2/c1-3(7)5(6)4(2)8/h5H,1-2H3
Clé InChI
VLRGXXKFHVJQOL-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
132.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
56 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter