Principaux documents
296635
Sigma-Aldrich
N-Phthaloyl-DL-glutamic anhydride
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C13H9NO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
259.21
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Essai
98%
Forme
solid
Pf
197-201 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O=C1CCC(N2C(=O)c3ccccc3C2=O)C(=O)O1
InChI
1S/C13H9NO5/c15-10-6-5-9(13(18)19-10)14-11(16)7-3-1-2-4-8(7)12(14)17/h1-4,9H,5-6H2
Clé InChI
ICDLEMPZXFCQEB-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable