Documents
295760
Sigma-Aldrich
5-Amino-1-ethylpyrazole
99%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H9N3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
111.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
99%
Forme
solid
Point d'ébullition
92-94 °C/0.01 mmHg (lit.)
Pf
52-57 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCn1nccc1N
InChI
1S/C5H9N3/c1-2-8-5(6)3-4-7-8/h3-4H,2,6H2,1H3
Clé InChI
FSJOLBAFVKSQQJ-UHFFFAOYSA-N
Application
5-Amino-1-ethylpyrazole is a heterocyclic building block, has been used in the preparation of 1-protected-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridines.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 938-938 (1980)
Pyrazolo [3, 4-b] pyridines. The preparation of 1-protected-1 H-pyrazolo [3, 4-b] pyridines and attempts to remove the 1-substituent. Some reactions of 1-benzyl-1 H-pyrazolo [3, 4-b] pyridine and its 7-oxide.
Dorgan RJJ, et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 938-942 (1980)