Documents
29517
Sigma-Aldrich
(S)-(6,6′-Dimethoxybiphenyl-2,2′-diyl)bis[bis(3,5-dimethylphenyl)phosphine]
≥97%, optical purity ee: ≥99%
Synonyme(s) :
(S)-2,2′-Bis[bis(3,5-dimethyl)phosphino]-6,6′-dimethoxy-1,1′-biphenyl, (S)-3,5-Xyl-MeOBIPHEP, SL-A120-2
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C46H48O2P2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
694.82
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352112
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥97%
Pureté optique
ee: ≥99%
Chaîne SMILES 
COc1cccc(P(c2cc(C)cc(C)c2)c3cc(C)cc(C)c3)c1-c4c(OC)cccc4P(c5cc(C)cc(C)c5)c6cc(C)cc(C)c6
InChI
1S/C46H48O2P2/c1-29-17-30(2)22-37(21-29)49(38-23-31(3)18-32(4)24-38)43-15-11-13-41(47-9)45(43)46-42(48-10)14-12-16-44(46)50(39-25-33(5)19-34(6)26-39)40-27-35(7)20-36(8)28-40/h11-28H,1-10H3
Clé InChI
IMUHNRWTDUVXOU-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
sold in collaboration with Solvias AG
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Articles
Solvias MeOBIPHEP Ligands: State-of-the-art atropisomeric MeOBIPHEP ligands, also referred to as MeO-BIPHEP, originally developed by Roche, have an extraordinarily broad performance profile for many synthetic applications due to their modular ligand design.