Principaux documents
293520
Sigma-Aldrich
Carbobenzyloxy-L-valine
99%
Synonyme(s) :
Z-Val-OH, N-Cbz-L-Valine, Z-L-Valine
5 G
46,10 $
46,10 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
46,10 $
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2CHCH(NHCOOCH2C6H5)COOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
251.28
Beilstein:
2056617
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
eCl@ss :
32160406
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
46,10 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
solid
Activité optique
[α]20/D −4.2±0.5°, c = 2 in chloroform
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pf
62-64 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
CC(C)[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C13H17NO4/c1-9(2)11(12(15)16)14-13(17)18-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,9,11H,8H2,1-2H3,(H,14,17)(H,15,16)/t11-/m0/s1
Clé InChI
CANZBRDGRHNSGZ-NSHDSACASA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves