Documents
293059
Sigma-Aldrich
Diethyl malonate-d2
98 atom % D
Synonyme(s) :
1,3-Diethyl propanedioate-2,2-d2
About This Item
Formule linéaire :
CD2(CO2C2H5)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
162.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.13
Pureté isotopique
98 atom % D
Pureté
99% (CP)
Indice de réfraction
n20/D 1.4134 (lit.)
Point d'ébullition
199 °C (lit.)
Pf
-51--50 °C (lit.)
Densité
1.068 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])(C(=O)OCC)C(=O)OCC
InChI
1S/C7H12O4/c1-3-10-6(8)5-7(9)11-4-2/h3-5H2,1-2H3/i5D2
Clé InChI
IYXGSMUGOJNHAZ-BFWBPSQCSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
212.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
100 °C - closed cup