Principaux documents
292338
Sigma-Aldrich
2,3,5-Trichlorobenzaldehyde
98%
About This Item
Formule linéaire :
Cl3C6H2CHO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
209.46
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
98%
Forme
solid
Pf
73-75 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Clc1cc(Cl)c(Cl)c(C=O)c1
InChI
1S/C7H3Cl3O/c8-5-1-4(3-11)7(10)6(9)2-5/h1-3H
Clé InChI
DJYRZTCLVDKWBL-UHFFFAOYSA-N
Application
2,3,5-Trichlorobenzaldehyde has been used:
  • in the synthesis of α-keto amide, a key intermediate in the synthesis of the sodium channel blocker, GW356194
  • for labelling of amine groups of brominated mercat-modified poly(tetrafluoroethylene-co-hexafluoropropylene) thin films
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Regiochemical observations on the lithiation of 1, 2, 4-trichlorobenzene and reaction with DMF and oxamide electrophiles in THF.
Burton AJ, et al.
Tetrahedron Letters, 44(30), 5653-5656 (2003)
Defining the surface chemistry of ammonia-modified poly (tetrafluoroethylene-co-hexafluoropropylene) films.
Tong YW and Shoichet MS.
Macromolecules, 32(10), 3464-3468 (1999)