291242
Potassium oleate
40 wt. % paste in H2O
Synonyme(s) :
Oleic acid potassium salt
About This Item
Produits recommandés
Concentration
40 wt. % paste in H2O
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[K+].[H]\C(CCCCCCCC)=C(/[H])CCCCCCCC([O-])=O
InChI
1S/C18H34O2.K/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20;/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20);/q;+1/p-1/b10-9-;
Clé InChI
MLICVSDCCDDWMD-KVVVOXFISA-M
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
140.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
60 °C - closed cup