Key Documents
29067
Diiodo(p-cymene)ruthenium(II) dimer
Synonyme(s) :
Di-μ-iodo(p-cymene)iodoruthenium(II)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C20H28I4Ru2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
978.19
Numéro MDL:
Pf
234-236 °C
Chaîne SMILES 
I[Ru]1[I][Ru](I)[I]1.C[C]2[CH][CH][C]([CH][CH]2)C(C)C.C[C]3[CH][CH][C]([CH][CH]3)C(C)C
InChI
1S/2C10H14.2HI.2I.2Ru/c2*1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10;;;;;;/h2*4-8H,1-3H3;2*1H;;;;/q;;;;;;2*+1/p-2
Clé InChI
GMEPSZJJBHGIDB-UHFFFAOYSA-L
Application
Catalyst in:
  • Ruthenium-catalyzed hydrogenation
  • Preparation of Walphos-type ferrocenyl-aryl diphosphine ligands
  • Ruthenium-catalyzed synthesis reactions
  • Enantioselective hydrogenation of ketones and olefins