Principaux documents
289817
Sigma-Aldrich
Potassium sulfite
95%
About This Item
Formule linéaire :
K2SO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
158.26
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Essai
95%
Chaîne SMILES 
[K+].[K+].[O-]S([O-])=O
InChI
1S/2K.H2O3S/c;;1-4(2)3/h;;(H2,1,2,3)/q2*+1;/p-2
Clé InChI
BHZRJJOHZFYXTO-UHFFFAOYSA-L
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Xinjian Shi et al.
Nature communications, 5, 4775-4775 (2014-09-03)
Tungsten trioxide/bismuth vanadate heterojunction is one of the best pairs for solar water splitting, but its photocurrent densities are insufficient. Here we investigate the advantages of using helical nanostructures in photoelectrochemical solar water splitting. A helical tungsten trioxide array is