289140
Cadmium carbonate
powder, 98%
Synonyme(s) :
Otavite
87,30 $
About This Item
87,30 $
Produits recommandés
Qualité
for analytical purposes
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: cadmium
Pf
500 °C (lit.)
Solubilité
H2O: insoluble(lit.)
aqueous acid: slightly soluble(lit.)
Densité
4.258 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Cd++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Cd/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
Clé InChI
GKDXQAKPHKQZSC-UHFFFAOYSA-L
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 2 - STOT RE 1
Organes cibles
Lungs,Kidney,Bone
Code de la classe de stockage
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
The diversity of applications and nanostructured materials accessible using ultrasonic spray methods are highlighted in this article.
Ultrasonic spray pyrolysis produces scalable nanomaterials like metal oxides and quantum dots for diverse applications.
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.