Key Documents
288829
Sigma-Aldrich
4-Ethoxybenzoyl chloride
98%
About This Item
Formule linéaire :
C2H5OC6H4COCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
184.62
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Forme
solid
Indice de réfraction
n20/D 1.567 (lit.)
Point d'ébullition
142-145 °C/20 mmHg (lit.)
Chaîne SMILES 
CCOc1ccc(cc1)C(Cl)=O
InChI
1S/C9H9ClO2/c1-2-12-8-5-3-7(4-6-8)9(10)11/h3-6H,2H2,1H3
Clé InChI
XLWQUESMILVIPR-UHFFFAOYSA-N
Application
4-Ethoxybenzoyl chloride may be used in chemical synthesis studies.
À utiliser avec
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter