Documents
287733
Sigma-Aldrich
1-Isopropyl-1-cyclohexene
75%
About This Item
Formule linéaire :
C6H9CH(CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
124.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
75%
Indice de réfraction
n20/D 1.455 (lit.)
Point d'ébullition
155-157 °C (lit.)
Densité
0.824 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)C1=CCCCC1
Autres remarques
remainder 3-isopropyl-1-cyclohexene and 4-isopropyl-1-cyclohexene
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
78.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
26 °C - closed cup