287717
Borane-ammonia complex
technical grade, 90%
Synonyme(s) :
Amminetrihydroboron, Borazane
37,30 $
About This Item
37,30 $
Produits recommandés
Qualité
technical grade
Essai
90%
Forme
solid
Pertinence de la réaction
reagent type: reductant
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Autre catégorie plus écologique
Chaîne SMILES
B.N
InChI
1S/BH3.H3N/h2*1H3
Clé InChI
WZMUUWMLOCZETI-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves