286656
α-Methyl-DL-phenylalanine
98%
Synonyme(s) :
(±)-2-Amino-2-methyl-3-phenylpropionic acid
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pf
293-294 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES
CC(N)(Cc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C10H13NO2/c1-10(11,9(12)13)7-8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,7,11H2,1H3,(H,12,13)
Clé InChI
HYOWVAAEQCNGLE-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable