284998
Adrenosterone
98%
Synonyme(s) :
11-Ketoandrostenedione, 4-Androstene-3,11,17-trione, Androst-4-ene-3,11,17-trione, Reichstein’s substance G
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
98%
Activité optique
[α]20/D +300°, c = 1 in chloroform
Pf
219-222 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ketone
Chaîne SMILES
C[C@]12CC(=O)[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CCC2=O
InChI
1S/C19H24O3/c1-18-8-7-12(20)9-11(18)3-4-13-14-5-6-16(22)19(14,2)10-15(21)17(13)18/h9,13-14,17H,3-8,10H2,1-2H3/t13-,14-,17+,18-,19-/m0/s1
Clé InChI
RZRPTBIGEANTGU-IRIMSJTPSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable