283444
3,5-Diiodosalicylaldehyde
97%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
109-110 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Oc1c(I)cc(I)cc1C=O
InChI
1S/C7H4I2O2/c8-5-1-4(3-10)7(11)6(9)2-5/h1-3,11H
Clé InChI
MYWSBJKVOUZCIA-UHFFFAOYSA-N
Application
- new Schiff bases, (2,4-diiodo-6-[(2-morpholin-4-yl-ethylimino)-methyl]-phenol and 2,4-diiodo-6-[(3-morpholin-4-yl-propylimino)-methyl]-phenol)
- new tridentate ligand, [(2-hydroxy-3,5-diiodo-benzylidene)-amino]-acetic acid (HDBA)
- 3-bromo-N′-(2-hydroxy-3,5-diiodobenzylidene)benzohydrazide monohydrate
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable