Principaux documents
283029
Sigma-Aldrich
2,6-Bis(4-azidobenzylidene)-4-methylcyclohexanone
contains 20-45% water as stabilizer, 97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C21H18N6O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
370.41
Beilstein:
3017027
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
97%
Contient
20-45% water as stabilizer
Capacité de réaction
reaction type: click chemistry
Pf
124-126 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC1CC(=C/c2ccc(cc2)N=[N+]=[N-])\C(=O)\C(C1)=C\c3ccc(cc3)N=[N+]=[N-]
InChI
1S/C21H18N6O/c1-14-10-17(12-15-2-6-19(7-3-15)24-26-22)21(28)18(11-14)13-16-4-8-20(9-5-16)25-27-23/h2-9,12-14H,10-11H2,1H3/b17-12+,18-13+
Clé InChI
MLIWQXBKMZNZNF-PWDIZTEBSA-N
Application
2,6-Bis(4-azidobenzylidene)-4-methylcyclohexanone has been used:
  • in the preparation of homogeneous pseudo-interpenetrating polymer networks[1]
  • as photosensitive agent in the preparation of photosensitive benzocyclobutene-functionalized siloxane thermosets[2]
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Sol. 1
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Synthesis and characterization of photosensitive benzocyclobutene?functionalized siloxane thermosets.
Zuo X, et al.
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 47(22), 6246-6258 (2009)
Tuning the free volume cavities of polyimide membranes via the construction of pseudo-interpenetrating networks for enhanced gas separation performance.
Low BT, et al.
Macromolecules, 42(18), 7042-7054 (2009)