Principaux documents
282588
Sigma-Aldrich
Diethylmethylsilane
95%
About This Item
Formule linéaire :
(C2H5)2SiHCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
102.25
Beilstein:
1730936
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
95%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.398 (lit.)
pb
78 °C (lit.)
Densité
0.705 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC[SiH](C)CC
InChI
1S/C5H14Si/c1-4-6(3)5-2/h6H,4-5H2,1-3H3
Clé InChI
UUTZEAQZDHSEAL-UHFFFAOYSA-N
À utiliser avec
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
-9.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-23 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1