279692
Ethyl isothiocyanatoacetate
97%
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.502 (lit.)
Point d'ébullition
104-106 °C/7 mmHg (lit.)
Densité
1.171 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
ester
isothiocyanate
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCOC(=O)CN=C=S
InChI
1S/C5H7NO2S/c1-2-8-5(7)3-6-4-9/h2-3H2,1H3
Clé InChI
IYPSSPPKMLXXRN-UHFFFAOYSA-N
Application
- fused pyrimidines
- ethyl (3-substituted 5-thioxo-1,2,4-triazolin-4-yl)acetates via addition-cyclization reaction with carboxylic acid hydrazides in the presence of sodium ethoxide
- 3-O-amino-2-thiohydantoins
- quinazoline, benzothienopyrimidine and benzofuropyrimidine
- thiazolo[5,4-d]thiazole
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
228.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
109 °C - closed cup