278955
Potassium tetrafluoroborate
96%
Synonyme(s) :
Potassium borofluoride
83,80 $
About This Item
83,80 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
96%
Forme
powder
Pf
530 °C (lit.)
Densité
2.505 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[K+].F[B-](F)(F)F
InChI
1S/BF4.K/c2-1(3,4)5;/q-1;+1
Clé InChI
AKEBROIVCDHVSD-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- An additive to perovskite precursor solution for preparing wide bandgap perovskite films for solar cells.[1]
- An electrolyte additive in potassium ion and Li-ion batteries to enhance stability and performance.[2]
- A reagent in the synthesis of bis-N-heterocyclic carbene (NHC) ruthenium complex.[3]
- An electroplating solution to prepare metal coatings and alloys.[4]
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable