Principaux documents
277622
Sigma-Aldrich
4-Butylbenzyl alcohol
98%
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)3C6H4CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
164.24
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.515 (lit.)
Densité
0.962 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCc1ccc(CO)cc1
InChI
1S/C11H16O/c1-2-3-4-10-5-7-11(9-12)8-6-10/h5-8,12H,2-4,9H2,1H3
Clé InChI
CIDZDYAPPNMBIY-UHFFFAOYSA-N
Application
4-Butylbenzyl alcohol has been used in the preparation of substituted benzyl-pyrimidines[1].
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Cécile Gasse et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 16(11), 6075-6085 (2008-05-10)
A series of N(1)-(4-substituted-benzyl)-pyrimidines were synthesized as potential inhibitors of thymidine monophosphate kinase of Mycobacterium tuberculosis (TMPKmt). Key SAR parameters included the chain length substitution in para position of the benzyl ring, the functional group terminating the alkyl chain, and