Principaux documents
276294
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-N-(3,5-Dinitrobenzoyl)-α-phenylglycine
99%
Synonyme(s) :
N-(3,5-Dinitrobenzoyl)-L-α-phenylglycine, S-(+)-N-(3,5-Dinitrobenzoyl)phenylglycine
About This Item
Formule linéaire :
(O2N)2C6H3CONHCH(C6H5)CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
345.26
Beilstein:
4719761
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
99%
Activité optique
[α]20/D +102°, c = 1 in THF
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pf
218-220 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
OC(=O)[C@@H](NC(=O)c1cc(cc(c1)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)c2ccccc2
InChI
1S/C15H11N3O7/c19-14(16-13(15(20)21)9-4-2-1-3-5-9)10-6-11(17(22)23)8-12(7-10)18(24)25/h1-8,13H,(H,16,19)(H,20,21)/t13-/m0/s1
Clé InChI
MIVUDAUOXJDARR-ZDUSSCGKSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable