Principaux documents
276111
Sigma-Aldrich
Diethyl nitromalonate
97%
About This Item
Formule linéaire :
O2NCH(CO2C2H5)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
205.17
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.428 (lit.)
pb
78-80 °C/0.2 mmHg (lit.)
Densité
1.174 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)C(C(=O)OCC)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H11NO6/c1-3-13-6(9)5(8(11)12)7(10)14-4-2/h5H,3-4H2,1-2H3
Clé InChI
DAKKWKYIQGMKOS-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Thermal decomposition of diethyl nitromalonate to furoxan has been studied[1].
Application
Diethyl nitromalonate has been used in the preparation of 5,5-diethoxycarbonyl-1-pyrroline N-oxide (DECPO)[2].
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Synthesis and structure of 5, 5-diethoxycarbonyl-1-pyrroline< i> N</i>-oxide (DECPO). Application to superoxide radical trapping.
Karoui H, et al.
Tetrahedron Letters, 45(1), 149-152 (2004)
A New Synthetic Method of Alkyl Carbonocyanidate iV-Oxides.
SHiMizu T, et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 58, 2519-2522 (1985)