Documents
275387
Sigma-Aldrich
3-Fluorothiophenol
95%
Synonyme(s) :
3-Fluorobenzenethiol
About This Item
Formule linéaire :
FC6H4SH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
128.17
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
95%
Point d'ébullition
170 °C (lit.)
Densité
1.517 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Fc1cccc(S)c1
InChI
1S/C6H5FS/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4,8H
Clé InChI
ZDEUGINAVLMAET-UHFFFAOYSA-N
Application
3-Fluorothiophenol was used in the synthesis of dibenzo[bc,fg]dithiapentalene.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
147.9 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
64.4 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
An efficient protocol for synthesizing dibenzodithiapentalenes.
Tetrahedron Letters, 52(31), 4045-4047 (2011)
Javier Campanini-Salinas et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 23(7) (2018-07-22)
A rapid emergence of resistant bacteria is occurring worldwide, endangering the efficacy of antibiotics and reducing the therapeutic arsenal available for treatment of infectious diseases. In the present study, we developed a new class of compounds with antibacterial activity obtained