275190
3,3,3-Tris(4-chlorophenyl)propionic acid
97%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Pf
190-193 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OC(=O)CC(c1ccc(Cl)cc1)(c2ccc(Cl)cc2)c3ccc(Cl)cc3
InChI
1S/C21H15Cl3O2/c22-17-7-1-14(2-8-17)21(13-20(25)26,15-3-9-18(23)10-4-15)16-5-11-19(24)12-6-16/h1-12H,13H2,(H,25,26)
Clé InChI
LHIVWYJOCNGZRI-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... MIF(4282)
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable